Learn More
4-Methylbenzenesulphonamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17991776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17991776 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0325.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methylbenzenesulphonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonamide
CAS 70-55-3
Nomi componenti o analita p-Toluenesulfonamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H9 N O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Gliclazide Imp. A (EP), Tolbutamide Imp. A (EP), p-Toluenesulfonamide, (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Gliclazide Impurity A, Tolbutamide Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 171.22
Quantità 100 mg
Peso formulazione 171.0354 g/mol