Learn More
4-Methylbenzenesulphonylhydrazide, 97%
Codice prodotto. 11405643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405643 100 g 100g
11495633 25 g 25g
11415643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405643 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13529.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1576-35-8 | C7H10N2O2S | 186.23 g/mol
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4,3-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Toluenesulfonyl hydrazide is used as a reagent for the preparation of tosylhydrazones. It was used to prepare dipyrazolo[1,5-a:4′,3′-c]pyridines and 1,2,3-selenadiazole derivatives.
Solubility
Soluble in water, alcohol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1576-35-8
Formula molecolare C7H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Numero MDL MFCD00007588
InChI Key ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzenesulfonhydrazide, p-toluenesulfonhydrazide, tosylhydrazine, p-toluenesulfonyl hydrazide, tosylhydrazide, p-tosylhydrazine, p-toluenesulfonylhydrazine, celogen tsh, ptsh, 4-toluenesulfonyl hydrazide
PubChem CID 15303
IUPAC Name 4-methylbenzenesulfonohydrazide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonyl hydrazide
Punto di fusione 108°C to 111°C
Densità 1.4
Quantità 100 g
Numero UN UN3226
Beilstein 610130
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol.
Peso formulazione 186.23
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e misC & Dele autoreattive Tipo C e D
Indicazioni di pericolo
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • EUH044-Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzenesulphonylhydrazide