Learn More
4-Methylbenzophenone, 97%
Codice prodotto. 10163030 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10163030 250 g Plastic bottle 250g
10011430 50 g Plastic bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10163030 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126352500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 134-84-9 | C14H12O | 196.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-84-9
Formula molecolare C14H12O
Molecular Weight (g/mol) 196.25
Numero MDL MFCD00008553
InChI Key WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC Name (4-methylphenyl)-phenylmethanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53°C to 57°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 326°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H4COC6H5
Quantità 250 g
Beilstein 07, 440
Indice di Merck 14, 7317
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals