Learn More
4-Methylbenzoylacetonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10500342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10500342 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10500342 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355060010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzoylacetonitrile
CAS 7391-28-8
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104.0°C to 108.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H9NO
Numero MDL MFCD00067895
Quantità 1 g
Sinonimo 4-methylbenzoylacetonitrile, 4-toluoylacetonitrile, 3-4-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, p-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-p-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-p-tolylpropanenitrile, acmc-20amdj, pubchem12072, maybridge1_004714, 4-methyl-benzoylacetonitrile
InChI Key AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N
IUPAC Name 3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 159.19
PubChem CID 522513
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Needle-like Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzoylacetonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.