Learn More
4-Methylbenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10677122 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10677122 25 g Bottiglia in vetro 25g
10035973 5 g Bottiglia in vetro 5g
10486800 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10677122 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 155920250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 589-18-4 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 589-18-4
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00004664
InChI Key KMTDMTZBNYGUNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzyl alcohol, p-tolylmethanol, p-tolylcarbinol, 4-methylphenyl methanol, 4-tolylcarbinol, p-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl, 4-hydroxymethyl toluene, benzyl alcohol, p-methyl, 4-methylbenzenemethanol
PubChem CID 11505
ChEBI CHEBI:1895
IUPAC Name (4-methylphenyl)methanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CO
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzyl alcohol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 61.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 217.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH2OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, 498
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Needles
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylbenzyl alcohol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.