Learn More
4-Methylbenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30480336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480336 5 g 5g
30470728 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30480336 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM8010055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylbenzyl Alcohol
CAS 589-18-4
Formula molecolare C8 H10 O
Quantità 5 g
Sinonimo 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
SMILES Cc1ccc(CO)cc1
IUPAC Name p-tolylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Peso formulazione 122.0732