Learn More
4-Methylbenzyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30479639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479639 5 g 5g
30471843 100 g 100g
30474617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30479639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2897355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-81-4
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Sinonimo alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-methylbenzene
SMILES Cc1ccc(CBr)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzyl Bromide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Peso formulazione 183.9888