Learn More
4-Methylbenzyl isothiocyanate, 96%
Codice prodotto. 11397576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397576 10 g 10g
11387576 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11135.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3694-46-0
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.238
Numero MDL MFCD00041118
InChI Key OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
PubChem CID 19409
IUPAC Name 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Densità 1.08
Punti di ebollizione 97°C (1 mmHg)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.589
Quantità 10 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2082478
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 96%