Learn More
4-Methylbenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10376670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10376670 25 g Bottiglia in vetro 25g
10580892 5 g Bottiglia in vetro 5g
10265460 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10376670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-84-7
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008123
InChI Key HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
IUPAC Name (4-methylphenyl)methanamine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 13°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.536
Quantità 25 g
Beilstein 12, 1141
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzylamine