Learn More
4-Methylbenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10580892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10580892 5 g Bottiglia in vetro 5g
10376670 25 g Bottiglia in vetro 25g
10265460 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10580892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126400050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-84-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-84-7
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008123
InChI Key HMTSWYPNXFHGEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 4-methyl, p-methylbenzylamine, p-tolylmethanamine, 4-methylphenyl methanamine, benzylamine, p-methyl, p-xylylamine, 4-methybenzylamine, 1-4-methylphenyl methanamine, 4-methyl-benzylamine
PubChem CID 66035
IUPAC Name (4-methylphenyl)methanamine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylbenzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 13°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 195°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.536
Quantità 5 g
Beilstein 12, 1141
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid