Learn More
4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile, Mikromol™
Codice prodotto. 30051940
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051940 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051940 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0862.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
CAS 114772-53-1
Nomi componenti o analita 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H11 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI Formula InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC Name 2-(4-methylphenyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 193.24
Quantità 25 mg
Peso formulazione 193.0891 g/mol