Learn More
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 96%
Codice prodotto. 15447187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447187 250 mg 250mg
15437187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15447187 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34249.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36393-42-7 | C14H12O | 196.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36393-42-7
Formula molecolare C14H12O
Molecular Weight (g/mol) 196.249
Numero MDL MFCD02258938
InChI Key BCINBWXQYBLSKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methylphenyl benzaldehyde, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methyl-4-formylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl, 4'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10296
PubChem CID 1392762
IUPAC Name 4-(4-methylphenyl)benzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Punto di fusione 108°C to 113°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 96%