Learn More
4-Methylcatechol, 98%
Codice prodotto. 10578041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10578041 5 g Bottiglia in vetro 5g
10469052 25 g Bottiglia in vetro 25g
10366551 100 g Bottiglia in vetro 100g
10606204 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10578041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126510050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 452-86-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 452-86-8
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00002205
InChI Key ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylcatechol, 3,4-dihydroxytoluene, homocatechol, 4-methyl-1,2-benzenediol, p-methylcatechol, 4-methylpyrocatechol, homopyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-methylbenzene, p-methylpyrocatechol, toluene-3,4-diol
PubChem CID 9958
ChEBI CHEBI:17254
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,2-diol
SMILES CC1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylcatechol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 69°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 251°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(OH)2
Quantità 5 g
Beilstein 06, 878
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with acetone,alcohol,ether and toluene,moderately soluble in petroleum ether,slightly soluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder