Learn More
4-Methylcinnamic acid, 99%, predominantly trans, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10663173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10663173 5 g Bottiglia in vetro 5g
10498470 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10663173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126560050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1866-39-3
Numero MDL MFCD00002697
InChI Key RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Sinonimo 4-methylcinnamic acid, 3-p-tolyl acrylic acid, e-3-p-tolyl acrylic acid, p-methylcinnamic acid, p-methyl cinnamic acid, 2e-3-4-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-methylphenyl prop-2-enoic acid, 4-methyl-cinnamic acid, e-3-4-methylphenyl-2-propenoic acid, 3-4-methylphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 731767
IUPAC Name (E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylcinnamic acid
Nota nome Predominantly trans
Punto di fusione 198.0°C to 201.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10O2
Formula lineare CH3C6H4CH=CHCO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 617
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylcinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.