Learn More
4-Methylcinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30471251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471251 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30496810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico trans-4-Methylcinnamic Acid
CAS 1866-39-3
Formula molecolare C10 H10 O2
Quantità 10 g
Sinonimo (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
SMILES Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC Name (E)-3-(p-tolyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.19
Peso formulazione 162.0681