Learn More
4-Methylcyclohexanone, TRC
Codice prodotto. 30477732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477732 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477732 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2948855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylcyclohexanone
CAS 589-92-4
Formula molecolare C7 H12 O
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816
InChI Formula InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)CC1
IUPAC Name 4-methylcyclohexan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Peso formulazione 112.0888