Learn More
4-Methylcyclohexanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylcyclohexanone |
| CAS | 589-92-4 |
| Formula molecolare | C7 H12 O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC Name | 4-methylcyclohexan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.17 |
| Peso formulazione | 112.0888 |