Learn More
4-Methyldibenzothiophene, TRC
Codice prodotto. 17901405
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17901405 1 g 1g
17933015 250 mg 250mg
17942135 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17901405 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2997651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7372-88-5
Formula molecolare C13 H10 S
Molecular Weight (g/mol) 198.28
Sinonimo 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
IUPAC Name 4-methyldibenzothiophene
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyldibenzothiophene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Peso formulazione 198.0503
Percent Purity >95%