Learn More
4-Methyldiphenylamine, 98%
Codice prodotto. 11435330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435330 50 g 50g
11425330 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435330 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044560.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 620-84-8 | C13H13N | 183.25 g/mol
4-Methyldiphenylamine is used as a syntheses material intermediates as well as OLED materials. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-84-8
Formula molecolare C13H13N
Molecular Weight (g/mol) 183.25
Numero MDL MFCD00092921
InChI Key AGHYMXKKEXDUTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyldiphenylamine, benzenamine, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluidine, 4-methyl-n-phenyl-aniline, 4-methyl-n-phenylbenzamine, 4-methylphenyl phenylamine, phenyl-p-tolylamine, 4-methyldiphenylamin, phenyl-p-tolyl-amine, n-pnenyl-4-methylaniline
PubChem CID 12109
IUPAC Name 4-methyl-N-phenylaniline
SMILES CC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methyldiphenylamine
Punto di fusione 85°C to 86°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 334°C
Punto d'infiammabilità 155°C (311°F)
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in benzene,toluene,methanol,ethanol
Peso formulazione 183.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline