Learn More
4-(Methylmercapto)phenol, 97%
Codice prodotto. 11915731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11915731 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11915731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 85.0°C to 87.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 153.0°C to 156.0°C (20.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C7H8OS
Formula lineare CH3SC6H4OH
Numero MDL MFCD00002351
Quantità 25 g
Beilstein 06,I,419
Fieser 02,281
Sinonimo 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
InChI Key QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 4-methylsulfanylphenol
Molecular Weight (g/mol) 140.20
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
Peso formulazione 140.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Methylmercapto)phenol
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
Faresætning
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.