Learn More
4-(Methylmercapto)phenol, TRC
Codice prodotto. 30476961
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476961 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476961 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32016010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
Formula molecolare C7H8OS
Quantità 10 g
Sinonimo p-(Methylthio)-phenol, p-Methylmercapto-phenol, 4-(Methylsulfenyl)phenol, 4-(Methylthio)phenol, 4-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, 4-Hydroxythioanisole, 4-Methylsulfanylphenol, Methyl 4-Hydroxyphenyl Sulfide, NSC 75840, p-(Methylthio)phenol, p-Hydroxyphenyl Methyl Sulfide, p-Hydroxythioanisole
InChI Formula InChI=1S/C7H8OS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
SMILES CSc1ccc(O)cc1
Molecular Weight (g/mol) 140.2