Learn More
4-Methylmorpholine N-oxide, 50 wt.% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylmorpholine N-oxide |
| Nota nome | 50 wt.% solution in water |
| CAS | 7529-22-8, 7732-18-5 |
| CAS min. % | 50.0, 48.0 |
| CAS max % | 52.0, 50.0 |
| Punto di fusione | -20.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1300g/mL |
| Punti di ebollizione | 118.0°C to 119.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >100°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.