Learn More
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (1 mg/mL in Methanol), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 76014-81-8 |
| Formula molecolare | C10 H15 N3 O2 |
| Quantità | 1x1 mL |
| Sinonimo | 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O |
| IUPAC Name | N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous amide |
| Molecular Weight (g/mol) | 209.24 |
| Peso formulazione | 209.1164 |
| Vedi altri risultati |