Learn More
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Codice prodotto. 30008436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008436 25 mg 25mg
30007300 10 mg 10mg
30012790 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008436 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32574025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76014-81-8
Formula molecolare C10 H15 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 209.24
Sinonimo 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
IUPAC Name N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Peso formulazione 209.1164
Percent Purity >95%