Learn More
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3 |
| Peso formulazione | 209.1164 |
| Percent Purity | >95% |