Learn More
4-Methyloctanoic acid, 98%
Codice prodotto. 11435217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435217 25 g 25g
11425217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22616.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54947-74-9 | C9H17O2 | 157.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54947-74-9
Formula molecolare C9H17O2
Molecular Weight (g/mol) 157.23
Numero MDL MFCD00051938
InChI Key LEGGANXCVQPIAI-MRVPVSSYSA-M
Sinonimo octanoic acid, 4-methyl, 4-methyl-octanoic acid, 4-methylcaprylic acid, +/--4-methyloctanoic acid, 4-methyl-n-octanoic acid, 4-methyl octanoic acid, octanoic acid, 4-methyl-, r, fema no. 3575, acmc-20mssw, acmc-20mssx
PubChem CID 62089
IUPAC Name 4-methyloctanoic acid
SMILES CCCC[C@@H](C)CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyloctanoic acid
Densità 0.91
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4335
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1755426
Peso formulazione 158.24
Percent Purity 98%