Learn More
4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10085922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10085922 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10103752 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10085922 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10002CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 62348-24-7
Formula molecolare C5H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 145.54
Numero MDL MFCD06200856
InChI Key YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
IUPAC Name 4-methyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.54
Percent Purity 97%