Learn More
4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10103752 1 g Amber Glass Bottle 1g
10085922 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103752 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10002DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 62348-24-7
Formula molecolare C5H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 145.54
Numero MDL MFCD06200856
InChI Key YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2795217
IUPAC Name 4-methyl-1,3-oxazole-5-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 145.54
Percent Purity 97%