Learn More
4-Methylpentan-2-One, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10548250 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Conditionnement:
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio unitSize
10548250 1 L Amber glass bottle 1L
10654922 1 L Plastic Coated Glass bottle 1L
10518440 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10773801 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10548250 Supplier Fisher Chemical Supplier No. M/5085/15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL 8938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifications
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 117.4°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 L
Peso formulazione 100.16g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylpentan-2-one
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.