Learn More
4-Methylphenol (p-Cresol), Mikromol™
Codice prodotto. 18000570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18000570 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18000570 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1132.040100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methylphenol (p-Cresol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylphenol (p-Cresol)
CAS 106-44-5
Nomi componenti o analita 4-Methylphenol (p-Cresol)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Methylphenol, p-Cresol, Phenol, 4-methyl-, p-Cresol (8CI), 4-Methylphenol, 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-hydroxybenzene, 4-Cresol, 4-Hydroxytoluene, NSC 3696, p-Cresylic acid, p-Hydroxytoluene, p-Methylhydroxybenzene, p-Methylphenol, p-Oxytoluene, p-Toluol, p-Tolyl alcohol, Amylmetacresol Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Quantità 100 mg
Peso formulazione 108.0575 g/mol