Learn More
(4-Methylphenoxy)acetic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10669594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10669594 5 g Bottiglia in vetro 5g
10787913 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10669594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378270050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 940-64-7
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00014365
InChI Key SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylphenoxy acetic acid, 4-methylphenoxyacetic acid, 2-4-methylphenoxy acetic acid, p-methylphenoxyacetic acid, unii-wwy23322ik, acetic acid, 4-methylphenoxy, 2-p-tolyloxy acetic acid, p-toloxyacetic acid, acmc-20apmz, p-tolyloxy-acetic acid
PubChem CID 70329
IUPAC Name 2-(4-methylphenoxy)acetic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methylphenoxy)acetic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140°C to 142°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(C6H4)OCH2CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (4-Methylphenoxy)acetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.