Learn More
4-Methylphenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Codice prodotto. 15495345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495345 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15495345 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H58338.AD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 300766-53-4 | C7H7IZn | 283.417 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylphenylzinc iodide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300766-53-4
Densità 0.997
Formula molecolare C7H7IZn
Numero MDL MFCD01311454
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Beilstein 9694840
Sensibilità Air and light sensitive
Sinonimo zinc 2+ ion 4-methylbenzen-1-ide iodide
InChI Key AHAJMZHMDYRVRB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
IUPAC Name iodozinc(1+);methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 283.417
PubChem CID 54719946
Peso formulazione 283.42