Learn More
4-Methylpiperidine, 99%
Codice prodotto. 15244624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15244624 2.5 kg 2.50kg
10123180 100 g 100g
10487130 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15244624 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127510025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-58-4
Formula molecolare C6H13N
Molecular Weight (g/mol) 99.18
Numero MDL MFCD00006005
InChI Key UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
PubChem CID 69381
IUPAC Name 4-methylpiperidine
SMILES CC1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylpiperidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 4.0°C to 5.0°C
Colore Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 122.0°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Indice di rifrazione 1.4448 to 1.4468
Quantità 2.5 kg
Numero UN 2733
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 99.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylpiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.