Learn More
4-Methylpiperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylpiperidine |
| CAS | 626-58-4 |
| Formula molecolare | C6H13N |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCNCC1 |
| IUPAC Name | 4-methylpiperidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.17 |
| Peso formulazione | 99.1048 |