Learn More
4′-Methylpropiophenone, TRC
Codice prodotto. 30138722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138722 50 g 50g
30136735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138722 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33117550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5337-93-9
Formula molecolare C10 H12 O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Sinonimo 4'-Methylpropiophenone, 1-(4-Methylphenyl)-1-propanone, 1-(4-Tolyl)-1-propanone, 4'-Methylpropiophenone, Ethyl 4-Methylphenyl Ketone, Ethyl p-Tolyl Ketone, NSC 852, p-Methylpropiophenone
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc(C)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Methylpropiophenone
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 148.0888