Learn More
4-Methylpyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022710
45.40 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
7554-65-6
C4H6N2
82.11
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
3406
CHEBI:5141
4-methyl-1H-pyrazole
CC1=CNN=C1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
7554-65-6
C4H6N2
82.11
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
3406
CHEBI:5141
4-methyl-1H-pyrazole
CC1=CNN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Methylpyrazole
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 1 g
Beilstein 23,65
Indice di Merck 15,4253
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 82.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylpyrazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.