Learn More
4-Methylpyrazole, 97%
Codice prodotto. 11966211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11966211 25 g Bottiglia in vetro 25g
10022710 1 g Bottiglia in vetro 1g
10523571 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11966211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206970250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7554-65-6
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
InChI Key RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
IUPAC Name 4-methyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylpyrazole
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950
Quantità 25 g
Beilstein 23,65
Indice di Merck 15,4253
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 82.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylpyrazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.