Learn More
4-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10064257 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10064257 1 g Bottiglia in vetro 1g
10413068 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10064257 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429420010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3222-50-2 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3222-50-2
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00128869
InChI Key ZKUZSTXNVMIDCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylnicotinic acid, 4-methylpyridine-3-carboxylicacid, 4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-nicotinic acid, pubchem16270, acmc-1ags3, ksc223o4t, cbi-bb zero/009371, 3-pyridinecarboxylic acid,4-methyl
PubChem CID 229163
IUPAC Name 4-methylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 214.0°C to 215.0°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methylpyridine-3-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.