Learn More
4-Methylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylpyridine |
| CAS | 108-89-4 |
| Formula molecolare | C6H7N |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-Methylpyridine, Ba 35846, NSC 18252, p-Methylpyridine, p-Picoline, γ-Methylpyridine, γ-Picoline, 4-Picoline |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccncc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 93.13 |