Learn More
4-Methylpyrogallol, TRC
Codice prodotto. 17900365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17900365 1 g 1g
17964555 5 g 5g
17971535 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17900365 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2277051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3955-29-1
Formula molecolare C7 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 140.137
Sinonimo 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,2,3-triol
SMILES Cc1ccc(O)c(O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylpyrogallol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Peso formulazione 140.0473
Percent Purity >95%