Learn More
(4-Methylquinazolin-2-yl)methanol, TRC
Codice prodotto. 30468251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30468251 100 mg 100mg
30478189 50 mg 50mg
30465438 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30468251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM329338100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13535-91-6
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Sinonimo 2-Hydroxymethyl-4-methylquinazoline
IUPAC Name (4-methylquinazolin-2-yl)methanol
SMILES Cc1nc(CO)nc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H10N2O/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(6-13)11-7/h2-5,13H,6H2,1H3
Peso formulazione 174.0793