Learn More
4-(methylsulfanyl)butanal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(methylsulfanyl)butanal |
| CAS | 42919-64-2 |
| Formula molecolare | C5H10OS |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10OS/c1-7-5-3-2-4-6/h4H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCC=O |
| IUPAC Name | 4-methylsulfanylbutanal |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.19 |
| Peso formulazione | 118.0452 |