Learn More
4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride, Maybridge
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid |
| CAS | 98546-51-1 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H9BO2S |
| Formula lineare | CH3SC6H4B(OH)2 |
| Show More |