Learn More
4-(Methylsulfonyl)acetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylsulfonylacetophenone |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 198.0351 |