Learn More
4-(Methylsulfonyl)aniline, TRC
Codice prodotto. 30484143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30484143 5 g 5g
30473968 10 g 10g
30482674 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30484143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3398085G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5470-49-5
Formula molecolare C7H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 171.22
IUPAC Name 4-methylsulfonylaniline
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylsulfonyl)aniline
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
Peso formulazione 171.0354