Learn More
4-Methylsulfonylacetophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30461994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461994 4 x 25 mg 100mg
17942436 100 mg 100mg
17953066 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30461994 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0965.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methylsulfonylacetophenone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulfonylacetophenone
CAS 10297-73-1
Nomi componenti o analita 4-Methylsulfonylacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone, Etoricoxib Related Compound A
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
IUPAC Name 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 198.24
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 198.0351 g/mol