Learn More
4-Methylsulphonylacetophenone, 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10279900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
2.5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10279900 2.5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10279900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424910025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylsulphonylacetophenone
CAS 10297-73-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 126°C to 131°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H10O3S
Formula lineare H3CC(O)C6H4SO2CH3
Numero MDL MFCD00025072
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4'-methylsulfonyl acetophenone, 1-4-methylsulfonyl phenyl ethanone, 4-methylsulfonylacetophenone, 4-methylsulfonyl acetophenone, 4-acetylphenyl methyl sulphone, 1-4-methylsulfonylphenyl ethanone, 4-methylsulphonylacetophenone, 1-4-methanesulfonyl-phenyl-ethanone, p-methylsulfonylacetophenone, 4-methanesulfonylacetophenone
InChI Key KAVZYDHKJNABPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C
IUPAC Name 1-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 198.236
PubChem CID 82529
Peso formulazione 198.24
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles