Learn More
4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11386885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386885 10 g 10g
10442844 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386885 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01752EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 77723-03-6
Formula molecolare C6H15IN4
Molecular Weight (g/mol) 270.118
Numero MDL MFCD09025920
InChI Key KESCAEZAONDSRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-methyltetrahydro-1 2h-pyrazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazinecarboxamidine, iodide, 4-methyl-1-piperazinecarboximidamide hydroiodide, 4-methylpiperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
PubChem CID 20284359
IUPAC Name 4-methylpiperazine-1-carboximidamide;hydroiodide
SMILES CN1CCN(CC1)C(=N)N.I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamide hydroiodide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 270.11
Percent Purity 97%