Learn More
4-Methyltetrahydropyran, stabilized with BHT
Codice prodotto. 16823653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16823653 100 mL 100mL
17291302 1 L 1L
17201312 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16823653 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 467321000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4717-96-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4717-96-8
Molecular Weight (g/mol) 100.16
InChI Key OVRKATYHWPCGPZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 4-methyloxane
SMILES CC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyltetrahydropyran
Densità 0.8570 g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C
Punto d'infiammabilità 6.5°C
Formula molecolare C6H12O
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.857
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 19.2 g/L (20°C).
Viscosità 0.78 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.16
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyltetrahydropyran, stabilized with BHT
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran