Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyltetrahydropyran |
| Densità | 0.8570 g/mL |
| Punti di ebollizione | 105.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 6.5°C |
| Formula molecolare | C6H12O |
| Quantità | 2.5 L |
| Gravità specifica | 0.857 |
| Informazioni di solubilità | Solubility aq. soln.: 19.2 g/L (20°C). |
| Viscosità | 0.78 mPa.s (20°C) |
| Peso formulazione | 100.16 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Methyltetrahydropyran, stabilized with BHT
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran